Stampa…
1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC210140-100MG PC210140-250MG
APOSPC210140-100MGEA 252 EUR
APOSPC210140-100MG APOSPC210140-250MG
1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol ≥98%
1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₀F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28519456
CAS Number: 1783382-76-2