Stampa…
2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-4,6-dimethoxybenzaldehyde
PC210139-100MG PC210139-250MG
APOSPC210139-100MGEA 1220 EUR
APOSPC210139-100MG APOSPC210139-250MG
2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde ≥98%
2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18906188
CAS Number: 214492-73-6