Stampa…
4-Ethyl-3-fluorophenol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC210136-1G PC210136-5G
APOSPC210136-1GEA 467 EUR
APOSPC210136-1G APOSPC210136-5G
4-Ethyl-3-fluorophenol ≥98%
4-Ethyl-3-fluorophenol
Formula: C₈H₉FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16658621
CAS Number: 326493-65-6