Stampa…
8-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC210135-100MG PC210135-1G
APOSPC210135-100MGEA 339 EUR
APOSPC210135-100MG APOSPC210135-1G
8-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
8-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₉FO
Peso molecolare: 164.176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038616
CAS Number: 127169-82-8