Stampa…
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC210133-100MG PC210133-1G PC210133-500MG
APOSPC210133-100MGEA 488 EUR
APOSPC210133-100MG APOSPC210133-1G APOSPC210133-500MG
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄FIN₂
Peso molecolare: 262,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18381157
CAS Number: 1260384-77-7