Stampa…
4-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC210132-100MG PC210132-1G PC210132-500MG
APOSPC210132-100MGEA 607 EUR
APOSPC210132-100MG APOSPC210132-1G APOSPC210132-500MG
4-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
4-Fluoro-5-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄FIN₂
Peso molecolare: 262,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11007929
CAS Number: 1082041-87-9