Stampa…
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC210131-1G PC210131-250MG
APOSPC210131-1GEA 1060 EUR
APOSPC210131-1G APOSPC210131-250MG
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate
Formula: C₁₃H₁₁FO₃
Peso molecolare: 234,223 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13181239
CAS Number: 1093073-40-5