3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC210130-100MG
PC210130-250MG
APOSPC210130-100MGEA
476
EUR
APOSPC210130-100MG
APOSPC210130-250MG
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid ≥98%
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid
Formula:
C₆H₈F₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28383706 CAS Number: 1803603-34-0 |