Stampa…
1-(Cyclopropyloxy)-3,5-difluorobenzene ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC210129-100MG PC210129-1G PC210129-250MG
APOSPC210129-100MGEA 169 EUR
APOSPC210129-100MG APOSPC210129-1G APOSPC210129-250MG
1-(Cyclopropyloxy)-3,5-difluorobenzene ≥98%
1-(Cyclopropyloxy)-3,5-difluorobenzene
Formula: C₉H₈F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16996191
CAS Number: 1138331-79-9