Stampa…
[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC210127-100MG PC210127-1G PC210127-250MG
APOSPC210127-100MGEA 353 EUR
APOSPC210127-100MG APOSPC210127-1G APOSPC210127-250MG
[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol ≥98%
[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Formula: C₆H₇F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15976765
CAS Number: 1296225-26-7