Potassium 4-(trifluoromethoxy) phenyltrifluoroborate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄BF₆O·K Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18861588 CAS Number: 1394827-04-3 |