Stampa…
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
PC210083-1G PC210083-500MG
APOSPC210083-1GEA 741 EUR
APOSPC210083-1G APOSPC210083-500MG
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
Formula: C₁₆H₁₆FN₃O₂
Peso molecolare: 301,316 g/mol
Punto di fusione: 152…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28506332
CAS Number: 556801-40-2