Stampa…
N-(4-Chlorophenyl)-2-{[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-yl]carbonyl}hydrazinecarbothioamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC210079-1G PC210079-500MG
APOSPC210079-1GEA 444 EUR
APOSPC210079-1G APOSPC210079-500MG
N-(4-Chlorophenyl)-2-{[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-yl]carbonyl}hydrazinecarbothioamide
N-(4-Chlorophenyl)-2-{[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-yl]carbonyl}hydrazinecarbothioamide
Formula: C₁₄H₁₂ClF₃N₄OS
Peso molecolare: 376,784 g/mol
Punto di fusione: 196…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28369723
CAS Number: 1656294-82-4