Stampa…
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
PC210074-1G PC210074-500MG
APOSPC210074-1GEA 890 EUR
APOSPC210074-1G APOSPC210074-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₁₀H₈ClF₃N₄
Peso molecolare: 276,646 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28347881
CAS Number: 1644602-69-6