Stampa…
1-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC210055-1G PC210055-500MG
APOSPC210055-1GEA 582 EUR
APOSPC210055-1G APOSPC210055-500MG
1-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
1-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
Formula: C₁₀H₈FNO
Peso molecolare: 177,175 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21188560
CAS Number: 1219930-11-6