Stampa…
Ethyl 4-amino-2-sulphanylidene-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC210054-1G PC210054-500MG
APOSPC210054-1GEA 539 EUR
APOSPC210054-1G APOSPC210054-500MG
Ethyl 4-amino-2-sulphanylidene-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl 4-amino-2-sulphanylidene-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂S₂
Peso molecolare: 348,364 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02089347
CAS Number: 312922-28-4