Stampa…
(Z)-2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]-N'-hydroxyethenimidamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC210052-1G PC210052-500MG
APOSPC210052-1GEA 539 EUR
APOSPC210052-1G APOSPC210052-500MG
(Z)-2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]-N'-hydroxyethenimidamide
(Z)-2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]-N'-hydroxyethenimidamide
Formula: C₁₄H₁₂FN₅O₂
Peso molecolare: 301,276 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17780265
CAS Number: 1255791-17-3