Stampa…
2-Amino-1-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC210051-1G PC210051-500MG
APOSPC210051-1GEA 539 EUR
APOSPC210051-1G APOSPC210051-500MG
2-Amino-1-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
2-Amino-1-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆FN₃O·ClH
Peso molecolare: 273,734 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28041366
CAS Number: 1605772-63-1