Stampa…
N-(3,4-Difluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC210049-1G PC210049-500MG
APOSPC210049-1GEA 539 EUR
APOSPC210049-1G APOSPC210049-500MG
N-(3,4-Difluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
N-(3,4-Difluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
Formula: C₁₂H₈F₂N₄O₂S
Peso molecolare: 310,279 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18804117
CAS Number: 1291486-52-6