Stampa…
4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC210045-1G PC210045-5G PC210045-25G
APOSPC210045-1GEA 36.4 EUR
APOSPC210045-1G APOSPC210045-5G APOSPC210045-25G
4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Peso molecolare: 220,999 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847047
CAS Number: 357405-75-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III