Stampa…
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
PC210044-1G PC210044-500MG
APOSPC210044-1GEA 727 EUR
APOSPC210044-1G APOSPC210044-500MG
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Formula: C₁₀H₁₀BrFO
Peso molecolare: 245,088 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16323231
CAS Number: 40132-01-2