Stampa…
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
PC210043-1G PC210043-500MG
APOSPC210043-1GEA 582 EUR
APOSPC210043-1G APOSPC210043-500MG
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
Formula: C₆H₈F₆O
Punto di ebollizione: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28016154
CAS Number: 10315-75-0