3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC210042-1G
PC210042-500MG
APOSPC210042-1GEA
894
EUR
APOSPC210042-1G
APOSPC210042-500MG
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Formula:
C₈H₃F₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09907851 CAS Number: 1314971-48-6 |