Stampa…
5-Fluoro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
PC210040-1G PC210040-500MG
APOSPC210040-1GEA 539 EUR
APOSPC210040-1G APOSPC210040-500MG
5-Fluoro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
5-Fluoro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₁₀H₉FO₂
Peso molecolare: 180,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261202
CAS Number: 83802-71-5