Stampa…
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC210039-500MG PC210039-1G PC210039-250MG
APOSPC210039-500MGEA 771 EUR
APOSPC210039-500MG APOSPC210039-1G APOSPC210039-250MG
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Peso molecolare: 251,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261258
CAS Number: 935534-49-9