Stampa…
N-Methyl-N'-[1-(2,4,6-trifluoro-phenyl)-methylidene]-hydrazine
Fornitore: Apollo Scientific
PC210038-1G PC210038-500MG
APOSPC210038-1GEA 292 EUR
APOSPC210038-1G APOSPC210038-500MG
N-Methyl-N'-[1-(2,4,6-trifluoro-phenyl)-methylidene]-hydrazine
N-Methyl-N'-[1-(2,4,6-trifluoro-phenyl)-methylidene]-hydrazine
Formula: C₈H₇F₃N₂
Peso molecolare: 188,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27942767
CAS Number: 1264837-70-8