Stampa…
2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
PC210036-1G PC210036-500MG
APOSPC210036-1GEA 1070 EUR
APOSPC210036-1G APOSPC210036-500MG
2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
Formula: C₆H₄FI₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14708138
CAS Number: 1301739-25-2