Stampa…
4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC210030-1G PC210030-500MG
APOSPC210030-1GEA 873 EUR
APOSPC210030-1G APOSPC210030-500MG
4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrF₂N₂
Peso molecolare: 233,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16658642
CAS Number: 112279-62-6