Stampa…
(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
Fornitore: Apollo Scientific
PC2071-25G PC2071-5G
APOSPC2071-25GEA 858 EUR
APOSPC2071-25G APOSPC2071-5G
(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
Formula: C₄H₄F₄
Peso molecolare: 128,068 g/mol
Punto di ebollizione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784203
CAS Number: 791616-88-1