Stampa…
4,4,4-Trifluorobut-1-ene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)prop-1-ene
PC2062-5G PC2062-25G
APOSPC2062-5GEA 355 EUR
APOSPC2062-5G APOSPC2062-25G
4,4,4-Trifluorobut-1-ene 97%
4,4,4-Trifluorobut-1-ene
Formula: C₄H₅F₃
Peso molecolare: 110,078 g/mol
Punto di ebollizione: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02262195
CAS Number: 1524-26-1
UN: 3161
ADR: 2.1,