Stampa…
Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC2053-25G PC2053-5G
APOSPC2053-25GEA 306 EUR
APOSPC2053-25G APOSPC2053-5G
Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide 97%
Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide
Formula: C₃H₃F₆NO·H₃N
Punto di fusione: 89…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784295
CAS Number: 1274903-33-1