2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC2049-1G
PC2049-25G
PC2049-5G
APOSPC2049-1GEA
29
EUR
APOSPC2049-1G
APOSPC2049-25G
APOSPC2049-5G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formula:
C₁₀H₇BrF₆O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09998077 CAS Number: 202134-57-4 UN: 1760 ADR: 8,III |