Stampa…
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Cyano-4-fluorobenzylamine
PC2032-25G PC2032-5G PC2032-10G
APOSPC2032-25GEA 0 EUR
APOSPC2032-25G APOSPC2032-5G APOSPC2032-10G
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₇FN₂
Peso molecolare: 150,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236207
CAS Number: 56464-70-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III