Stampa…
6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201390-250MG PC201390-1G
APOSPC201390-250MGEA 144 EUR
APOSPC201390-250MG APOSPC201390-1G
6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 95%
6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Formula: C₇H₄FNO₂
Peso molecolare: 153.111 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13180537
CAS Number: 99822-24-9