Stampa…
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201389-250MG PC201389-1G
APOSPC201389-250MGEA 522 EUR
APOSPC201389-250MG APOSPC201389-1G
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 97%
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Formula: C₇H₄FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11846402
CAS Number: 99822-23-8