Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC201384-1G
PC201384-25G
PC201384-5G
APOSPC201384-1GEA
147
EUR
APOSPC201384-1G
APOSPC201384-25G
APOSPC201384-5G
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate 96%
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate
Formula:
C₈H₇F₂NO₂ Peso molecolare: 187,143 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20725922 CAS Number: 952285-52-8 |