Stampa…
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201382-100MG PC201382-250MG
APOSPC201382-100MGEA 82.9 EUR
APOSPC201382-100MG APOSPC201382-250MG
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one
Formula: C₈H₇FN₂O
Peso molecolare: 166,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193359
CAS Number: 945381-62-4