Stampa…
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201380-1G PC201380-5G PC201380-10G
APOSPC201380-1GEA 102 EUR
APOSPC201380-1G APOSPC201380-5G APOSPC201380-10G
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine 95%
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine
Formula: C₅H₄BrFN₂
Peso molecolare: 191,001 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16658678
CAS Number: 944401-69-8