Stampa…
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201378-100MG PC201378-250MG
APOSPC201378-100MGEA 203 EUR
APOSPC201378-100MG APOSPC201378-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₈H₄ClF₃N₂
Peso molecolare: 220,579 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189868
CAS Number: 932406-36-5