Stampa…
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201375-100MG PC201375-250MG PC201375-1G
APOSPC201375-100MGEA 85.8 EUR
APOSPC201375-100MG APOSPC201375-250MG APOSPC201375-1G
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride
Formula: C₈H₆FNO₂·ClH
Peso molecolare: 203,598 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23135525
CAS Number: 917760-91-9