Stampa…
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201372-250MG PC201372-1G PC201372-5G
APOSPC201372-250MGEA 80 EUR
APOSPC201372-250MG APOSPC201372-1G APOSPC201372-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄ClF₄N
Peso molecolare: 213,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033155
CAS Number: 914225-61-9