Stampa…
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201363-250MG PC201363-1G PC201363-5G
APOSPC201363-250MGEA 40.6 EUR
APOSPC201363-250MG APOSPC201363-1G APOSPC201363-5G
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine 97%
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine
Formula: C₇H₆BrF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972477
CAS Number: 887585-99-1