Stampa…
3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201362-1G PC201362-5G
APOSPC201362-1GEA 93.1 EUR
APOSPC201362-1G APOSPC201362-5G
3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde 97%
3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O₂
Peso molecolare: 158,102 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972451
CAS Number: 887584-91-0