Stampa…
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201357-100MG PC201357-250MG PC201357-1G
APOSPC201357-100MGEA 257 EUR
APOSPC201357-100MG APOSPC201357-250MG APOSPC201357-1G
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid 97%
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18256823
CAS Number: 885588-17-0