Stampa…
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201349-250MG PC201349-1G
APOSPC201349-250MGEA 135 EUR
APOSPC201349-250MG APOSPC201349-1G
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde 98%
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde
Formula: C₇H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112587
CAS Number: 884494-73-9