Stampa…
3,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201344-1G PC201344-5G
APOSPC201344-1GEA 96 EUR
APOSPC201344-1G APOSPC201344-5G
3,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95+%
3,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972450
CAS Number: 881190-46-1