Stampa…
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201337-100MG PC201337-1G PC201337-250MG
APOSPC201337-100MGEA 224 EUR
APOSPC201337-100MG APOSPC201337-1G APOSPC201337-250MG
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine 95+%
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine
Formula: C₉H₁₂FNO·ClH
Peso molecolare: 205,657 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06761862
CAS Number: 870849-66-4