Stampa…
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201327-100MG PC201327-250MG
APOSPC201327-100MGEA 97.4 EUR
APOSPC201327-100MG APOSPC201327-250MG
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine 96%
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 228,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14706776
CAS Number: 859721-53-2