Stampa…
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201326-250MG PC201326-1G
APOSPC201326-250MGEA 30.7 EUR
APOSPC201326-250MG APOSPC201326-1G
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954940
CAS Number: 858515-66-9