Stampa…
(R)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201325-1G PC201325-250MG PC201325-5G
APOSPC201325-1GEA 339 EUR
APOSPC201325-1G APOSPC201325-250MG APOSPC201325-5G
(R)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(R)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₀F₃N·ClH
Peso molecolare: 225,639 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100948
CAS Number: 856645-99-3